Toluene-α-sulphonyl chloride ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A10124.06
A10124.14
A10124.22
A10124.06EA
31.2
EUR
A10124.06
A10124.14
A10124.22
Toluene-α-sulphonyl chloride ≥99%
Toluene-α-sulphonyl chloride
Purity: 99%
CAS No.: 1939-99-7
Molecular Formula: C6H5CH2SO2Cl
Formula Weight: 190.65
Melting Point: 89-94°
Boiling Point: 120°/10mm
UN No.: 3096
MDL No.: MFCD00007455
Fórmula:
C₇H₇ClO₂S Ponto de ebulição: 120 °C (10 mmHg) Ponto de Fusão: 89…94 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00007455 Número CAS: 1939-99-7 EINECS: 217-717-1 UN: 3261 ADR: 8,II |