Print…

4-Methylpiperazine-1-ethanol ≥98.0% (por GC, análise de titulação)

Fornecedor: TCI
Atenção

Sinônimos: 1-(2-Hydroxyethyl)-4-methylpiperazine

M2499-25G M2499-5G
TCIAM2499-25GEA 146 EUR
TCIAM2499-25G TCIAM2499-5G
4-Methylpiperazine-1-ethanol ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4-Methylpiperazine-1-ethanol
Fórmula: C₇H₁₆N₂O
Ponto de ebulição: 55°C
Número MDL : MFCD03840691
Número CAS: 5464-12-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7d4b20db0b3b52fc73115d8c35f8f0830d14e59d&vid=7d4b20db0b3b52fc73115d8c35f8f0830d14e59d&prid=web&clid=SAPDAM

Encomendar

Especificações dos Resultados do Teste

Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR