Print…
1-Methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
M2494-1G M2494-5G
TCIAM2494-1GEA 47 EUR
TCIAM2494-1G TCIAM2494-5G
1-Methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
1-Methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Fórmula: C₅H₆N₂O₂
Número MDL : MFCD00464253
Número CAS: 16034-46-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c34c88a7e379407a44b05951bfcabf12b5d54eeb&vid=c34c88a7e379407a44b05951bfcabf12b5d54eeb&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %