Print…
Monomethyl 1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Nicardipine USP Related Compound A, 1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylic acid Monomethyl ester, 5-(Methoxycarbonyl)-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3-carboxylic acid
M2493-5G M2493-25G
TCIAM2493-5GEA 29 EUR
TCIAM2493-5G TCIAM2493-25G
Monomethyl 1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Monomethyl 1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylate
Fórmula: C₁₆H₁₆N₂O₆
Número MDL : MFCD00475478
Número CAS: 74936-72-4
EINECS: 278-034-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=afe35a65404b4bef080ebed61e249db48790946f&vid=afe35a65404b4bef080ebed61e249db48790946f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 201.0 to 205.0 deg-C