Print…
2-Methyl-5-oxo-1-cyclopentenyl butyrate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
M2486-5G M2486-25G
TCIAM2486-5GEA 67 EUR
TCIAM2486-5G TCIAM2486-25G
2-Methyl-5-oxo-1-cyclopentenyl butyrate ≥98.0% (por GC)
2-Methyl-5-oxo-1-cyclopentenyl butyrate
Fórmula: C₁₀H₁₄O₃
Ponto de ebulição: 85°C
Número MDL : MFCD00798052
Número CAS: 68227-51-0
EINECS: 269-363-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=728216a8d069c7165711b2ab33d9a2a4c5b2f4f0&vid=728216a8d069c7165711b2ab33d9a2a4c5b2f4f0&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %