Print…
N-(Methoxymethyl)methacrylamide ≥85.0% (por GC) estabilizado
Fornecedor: TCI
Atenção
Estabilização: Estabilizado com 4-metoxifenol (MEHQ)
M2478-25G M2478-500G
TCIAM2478-25GEA 16 EUR
TCIAM2478-25G TCIAM2478-500G
N-(Methoxymethyl)methacrylamide ≥85.0% (por GC) estabilizado
N-(Methoxymethyl)methacrylamide
Fórmula: C₆H₁₁NO₂
Ponto de ebulição: 85°C
Número MDL : MFCD00035808
Número CAS: 3644-12-0
EINECS: 222-872-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a778018e992e1d7e615540814112e96ab6e736ce&vid=a778018e992e1d7e615540814112e96ab6e736ce&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 85.0 %