Print…
6-Methylnicotinamide 98,0 HPLC, T
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 6-Methylpyridine-3-carboxamide
M2477-5G M2477-25G
TCIAM2477-5GEA 94 EUR
TCIAM2477-5G TCIAM2477-25G
6-Methylnicotinamide 98,0 HPLC, T
6-Methylnicotinamide
Fórmula: C₇H₈N₂O
Peso Molecular: 136.15 g/mol
Número MDL : MFCD00006342
Número CAS: 6960-22-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=95fd10d504cc155aa85acf65de3c39627989c812&vid=95fd10d504cc155aa85acf65de3c39627989c812&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 197.0 to 201.0 deg-C