Print…
Methyl-2-(trifluoromethyl)benzoate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Methyl 2-(trifluoromethyl)benzoate
M2475-5G M2475-25G
TCIAM2475-5GEA 22 EUR
TCIAM2475-5G TCIAM2475-25G
Methyl-2-(trifluoromethyl)benzoate ≥98.0% (por GC)
Methyl-2-(trifluoromethyl)benzoate
Fórmula: C₉H₇F₃O₂
Peso Molecular: 204.15 g/mol
Ponto de ebulição: 105°C
Número MDL : MFCD00236050
Número CAS: 344-96-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5e80eed19e42e5ff3aeb9fbb022b68b6fc73282a&vid=5e80eed19e42e5ff3aeb9fbb022b68b6fc73282a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %