Print…
4-(Methylsulphonyl)benzyl bromide ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: α-Bromo-4-(methylsulphonyl)toluene, 1-(Bromomethyl)-4-(methylsulphonyl)benzene
M2474-1G M2474-5G
TCIAM2474-1GEA 67 EUR
TCIAM2474-1G TCIAM2474-5G
4-(Methylsulphonyl)benzyl bromide ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
4-(Methylsulphonyl)benzyl bromide
Fórmula: C₈H₉BrO₂S
Número MDL : MFCD00185849
Número CAS: 53606-06-7
UN: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a7d1e26160aaf9217e05415b0012d2e647527a12&vid=a7d1e26160aaf9217e05415b0012d2e647527a12&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
Melting point 95.0 to 99.0 deg-C