Print…
2-Methylene-1,3-propanediol ≥96.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
M2473-1G M2473-5G
TCIAM2473-1GEA 22 EUR
TCIAM2473-1G TCIAM2473-5G
2-Methylene-1,3-propanediol ≥96.0% (por GC)
2-Methylene-1,3-propanediol
Fórmula: C₄H₈O₂
Número MDL : MFCD00075162
Número CAS: 3513-81-3
EINECS: 222-516-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=06ac1c28fd4c8621c43b9e4b0e870249675d342e&vid=06ac1c28fd4c8621c43b9e4b0e870249675d342e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %