Print…
4-Methyl-1,3,2-dioxathiolane-2-oxide (mixture of isomers) ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1,2-Propyleneglycol sulphite, 1,2-Propanediol Cyclic Sulphite, 1,2-Propylene sulphite
M2471-5G M2471-25G
TCIAM2471-5GEA 28 EUR
TCIAM2471-5G TCIAM2471-25G
4-Methyl-1,3,2-dioxathiolane-2-oxide (mixture of isomers) ≥98.0% (por GC)
4-Methyl-1,3,2-dioxathiolane-2-oxide (mixture of isomers)
Fórmula: C₃H₆O₃S
Peso Molecular: 122.14 g/mol
Ponto de ebulição: 40°C
Ponto de Inflamação: 81°C
Número MDL : MFCD00041209
Número CAS: 1469-73-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5b6ac577e14a711702b19c10d18e90c9634c1e14&vid=5b6ac577e14a711702b19c10d18e90c9634c1e14&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomer)