Print…
3-Cyano-6-methylchromone ≥98.0% (por HPLC, nitrogênio total)
Fornecedor: TCI
Perigo
M2459-1G M2459-5G
TCIAM2459-1GEA 23 EUR
TCIAM2459-1G TCIAM2459-5G
3-Cyano-6-methylchromone ≥98.0% (por HPLC, nitrogênio total)
3-Cyano-6-methylchromone
Fórmula: C₁₁H₇NO₂
Número MDL : MFCD00191962
Número CAS: 50743-18-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7bfacbf02105f7a46dd1c2237dcc0a9f115d4fcc&vid=7bfacbf02105f7a46dd1c2237dcc0a9f115d4fcc&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 150.0 to 154.0 deg-C