Print…
2-(Methylthio)benzo[d]oxazole ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
M2454-1G M2454-5G
TCIAM2454-1GEA 38 EUR
TCIAM2454-1G TCIAM2454-5G
2-(Methylthio)benzo[d]oxazole ≥98.0% (por GC)
2-(Methylthio)benzo[d]oxazole
Fórmula: C₈H₇NOS
Ponto de ebulição: 122°C
Número MDL : MFCD00160027
Número CAS: 13673-62-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=317b7866d9326b1b27c96654999f6937fcf51a2d&vid=317b7866d9326b1b27c96654999f6937fcf51a2d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %