Print…
5-Methoxy-1H-indole-3-carboxylic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 5-Methoxyindole-3-carboxylic acid
M2438-1G M2438-5G
TCIAM2438-1GEA 59 EUR
TCIAM2438-1G TCIAM2438-5G
5-Methoxy-1H-indole-3-carboxylic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
5-Methoxy-1H-indole-3-carboxylic acid
Fórmula: C10H9NO3
Número MDL : MFCD03265451
Número CAS: 10242-01-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1e11f5cc7c84535ff2ed55a855c6ef2ef3864eb5&vid=1e11f5cc7c84535ff2ed55a855c6ef2ef3864eb5&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water 6.0 to 10.0 %