Print…
4-Mercaptophenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fornecedor: TCI
Atenção
M2418-1G M2418-5G
TCIAM2418-1GEA 200 EUR
TCIAM2418-1G TCIAM2418-5G
4-Mercaptophenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
4-Mercaptophenylboronic acid
Fórmula: C₆H₇BO₂S
Ponto de Fusão: 220°C
Número MDL : MFCD03093887
Número CAS: 237429-33-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=86e2cf0c55953eff5e5fd1c997cbaf2bc0f33ab9&vid=86e2cf0c55953eff5e5fd1c997cbaf2bc0f33ab9&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 114.0 %