Print…
erythro-3-Methoxy-2-methyl-4-phenylbutyric acid ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
M2415-100MG M2415-500MG
TCIAM2415-100MGEA 99 EUR
TCIAM2415-100MG TCIAM2415-500MG
erythro-3-Methoxy-2-methyl-4-phenylbutyric acid ≥98.0% (por GC)
erythro-3-Methoxy-2-methyl-4-phenylbutyric acid
Fórmula: C₁₂H₁₆O₃
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número CAS: 833483-97-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fb1c8ea35376e5b68e5d857e0c392b90d5d59d32&vid=fb1c8ea35376e5b68e5d857e0c392b90d5d59d32&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %