Print…
4-Methyl-2-hexylamine hydrochloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
M2409-1G M2409-5G M2409-25G
TCIAM2409-1GEA 17 EUR
TCIAM2409-1G TCIAM2409-5G TCIAM2409-25G
4-Methyl-2-hexylamine hydrochloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
4-Methyl-2-hexylamine hydrochloride
Fórmula: C₇H₁₇N
Número MDL : MFCD09038354
Número CAS: 13803-74-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9e75852d57b3a94841a88ebd36fb8f1c43ed9fb1&vid=9e75852d57b3a94841a88ebd36fb8f1c43ed9fb1&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 128.0 to 132.0 deg-C