Mecarbinate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos:
Ethyl 5-Hydroxy-1,2-dimethylindole-3-carboxylate, 5-Hydroxy-1,2-dimethylindole-3-carboxylic Acid Ethyl Ester
M2407-1G
M2407-5G
TCIAM2407-1GEA
76
EUR
TCIAM2407-1G
TCIAM2407-5G
Mecarbinate ≥98.0% (por GC)
Mecarbinate
Fórmula:
C₁₃H₁₅NO₃ Peso Molecular: 233.27 g/mol |
Número MDL :
MFCD00451373 Número CAS: 15574-49-9 |
|
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 210.0 to 214.0 deg-C |