Print…
5-Methylisoxazole-3-carboxylic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
M2405-5G M2405-25G
TCIAM2405-5GEA 64 EUR
TCIAM2405-5G TCIAM2405-25G
5-Methylisoxazole-3-carboxylic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
5-Methylisoxazole-3-carboxylic acid
Fórmula: C₅H₅NO₃
Ponto de Fusão: 174°C
Número MDL : MFCD01318162
Número CAS: 3405-77-4
EINECS: 222-289-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=353fffcb05e67110e3d1e152e5cc7a9356d15709&vid=353fffcb05e67110e3d1e152e5cc7a9356d15709&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %