Print…
2-Methoxy-4-nitrobenzenesulphonyl chloride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 2-Methoxy-4-nitrobenzene-1-sulphonyl chloride
M2403-1G M2403-5G
TCIAM2403-1GEA 29 EUR
TCIAM2403-1G TCIAM2403-5G
2-Methoxy-4-nitrobenzenesulphonyl chloride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-Methoxy-4-nitrobenzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₇H₆ClNO₅S
Peso Molecular: 251.65 g/mol
Número MDL : MFCD03094697
Número CAS: 21320-91-2
UN: 3261
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=080e01a6eb7ed98bc70257c012be5c16997b9456&vid=080e01a6eb7ed98bc70257c012be5c16997b9456&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 97.0 to 101.0 deg-C