Print…
Dibenzyl malonate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Malonic acid dibenzyl ester, 1,3-Propanedioic acid dibenzyl ester
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
160407-10G 160407-50G
SIAL160407-10GEA 127 EUR
SIAL160407-10G SIAL160407-50G
Dibenzyl malonate, Sigma-Aldrich®
Dibenzyl malonate
Fórmula: C₁₇H₁₆O₄
Ponto de ebulição: 188 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,137 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00004779
Número CAS: 15014-25-2
EINECS: 239-099-2