Print…
2-(4-Methoxybenzoyl)thiophene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
M2395-5G M2395-25G
TCIAM2395-5GEA 30 EUR
TCIAM2395-5G TCIAM2395-25G
2-(4-Methoxybenzoyl)thiophene ≥98.0% (por GC)
2-(4-Methoxybenzoyl)thiophene
Fórmula: C₁₂H₁₀O₂S
Número MDL : MFCD00005440
Número CAS: 4160-63-8
EINECS: 223-997-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3c2e02865d075bb45ae23a17cf10d45849e715f5&vid=3c2e02865d075bb45ae23a17cf10d45849e715f5&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 72.0 to 75.0 deg-C