Print…
Azul de metileno solução em metanol for cell staining
Fornecedor: TCI EUROPE
Perigo
TCIAM2392-100MLEA 41 EUR
TCIAM2392-100ML
Azul de metileno solução em metanol for cell staining
Azul de metileno
Fórmula: C₁₆H₁₈ClN₃S
Peso Molecular: 319,86 g/mol
Número MDL : MFCD00150008
Número CAS: 61-73-4
EINECS: 200-515-2
UN: 1230
ADR: 3,II
Merck Index: 14,06060
Encomendar
Appearance Blue to Dark blue clear liquid to cloudy liquid
Absorbance min. 350 (664 nm)
Cell staining test Extent of staining same as reference