Print…
3-Methyl-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)thiophene ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
M2391-1G M2391-5G
TCIAM2391-1GEA 76 EUR
TCIAM2391-1G TCIAM2391-5G
3-Methyl-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)thiophene ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
3-Methyl-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)thiophene
Fórmula: C₁₁H₁₇BO₂S
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD08063137
Número CAS: 885692-91-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a723320efcf5e9dff2f12d0afbf1eb0f98e11637&vid=a723320efcf5e9dff2f12d0afbf1eb0f98e11637&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 58.0 to 62.0 deg-C