Print…
2-(4-Methoxycyclohexyl)ethylamine (cis- and trans- mixture) mistura cis- e trans- ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 1-(2-Aminoethyl)-4-methoxycyclohexane
M2381-1G M2381-5G
TCIAM2381-1GEA 178 EUR
TCIAM2381-1G TCIAM2381-5G
2-(4-Methoxycyclohexyl)ethylamine (cis- and trans- mixture) mistura cis- e trans- ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-(4-Methoxycyclohexyl)ethylamine (cis- and trans- mixture)
Fórmula: C₉H₁₉NO
Peso Molecular: 157.26 g/mol
Número MDL : MFCD07772981
Número CAS: 1052223-70-7
UN: 2735
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=01bd0534229b736de2294be5df84f697bb40893b&vid=01bd0534229b736de2294be5df84f697bb40893b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomers)
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %