Print…
Methyl-2-bromohexanoate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
M2378-25G M2378-250G
TCIAM2378-25GEA 16 EUR
TCIAM2378-25G TCIAM2378-250G
Methyl-2-bromohexanoate ≥98.0% (por GC)
Methyl-2-bromohexanoate
Fórmula: C₇H₁₃BrO₂
Ponto de ebulição: 94°C
Ponto de Inflamação: 69°C
Número MDL : MFCD00045038
Número CAS: 5445-19-2
EINECS: 226-643-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b62bd2f809350b848e2badee67893e62dd4c7f9b&vid=b62bd2f809350b848e2badee67893e62dd4c7f9b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %