Print…
Methyl-3-methyl-2-furoate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Methyl 3-methylfuran-2-carboxylate
M2377-1G M2377-5G
TCIAM2377-1GEA 20 EUR
TCIAM2377-1G TCIAM2377-5G
Methyl-3-methyl-2-furoate ≥98.0% (por GC)
Methyl-3-methyl-2-furoate
Fórmula: C₇H₈O₃
Peso Molecular: 140.14 g/mol
Ponto de ebulição: 74°C
Número MDL : MFCD00014110
Número CAS: 6141-57-7
EINECS: 228-131-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5d723871997b53773f008982062d3f204c35fc9b&vid=5d723871997b53773f008982062d3f204c35fc9b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 36.0 to 40.0 deg-C