Print…
3-Methyl-2-furoic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3-Methylfuran-2-carboxylic acid
M2376-1G M2376-5G
TCIAM2376-1GEA 40 EUR
TCIAM2376-1G TCIAM2376-5G
3-Methyl-2-furoic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
3-Methyl-2-furoic acid
Fórmula: C₆H₆O₃
Número MDL : MFCD00014111
Número CAS: 4412-96-8
EINECS: 224-571-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7e9eecbd9a9f46ed2464cd7ace10e9e48744ec7e&vid=7e9eecbd9a9f46ed2464cd7ace10e9e48744ec7e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 134.0 to 138.0 deg-C