Print…
1-Methoxy-4-methylcyclohexane (cis and trans mixture) mistura cis- e trans- ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1-MEthoxy-4-methylcyclohexane
M2375-5G M2375-25G
TCIAM2375-5GEA 111 EUR
TCIAM2375-5G TCIAM2375-25G
1-Methoxy-4-methylcyclohexane (cis and trans mixture) mistura cis- e trans- ≥98.0% (por GC)
1-Methoxy-4-methylcyclohexane (cis and trans mixture)
Fórmula: C₈H₁₆O
Peso Molecular: 128.22 g/mol
Ponto de ebulição: 148°C
Número MDL : MFCD27966267
Número CAS: 90200-72-9
UN: 3271
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9b6433d5ab8b25632e1401da56e5606a87b6d01c&vid=9b6433d5ab8b25632e1401da56e5606a87b6d01c&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomers)