Print…
Dibenzyl malonate 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Malonic acid dibenzyl ester, 1,3-Propanedioic acid dibenzyl ester
A10844.09 A10844.18 A10844.30
A10844.09EA 60.9 EUR
A10844.09 A10844.18 A10844.30
Dibenzyl malonate 95%
Dibenzyl malonate
Purity: 95% CAS No.: 15014-25-2 Molecular Formula: C17H16O4 Formula Weight: 284.31 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5440 Boiling Point: 188°/0.2mm Beilstein Reference: 1998264 MDL No.: MFCD00004779
Fórmula: C₁₇H₁₆O₄
Peso Molecular: 284.31 g/mol
Ponto de ebulição: 188 °C (0.2 mmHg)
Densidade: 1.137
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004779
Número CAS: 15014-25-2
EINECS: 239-099-2