Print…
3-Methyl-6-nitro-1H-indazole ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
M2358-5G M2358-25G
TCIAM2358-5GEA 18 EUR
TCIAM2358-5G TCIAM2358-25G
3-Methyl-6-nitro-1H-indazole ≥98.0% (por GC)
3-Methyl-6-nitro-1H-indazole
Fórmula: C₈H₇N₃O₂
Número MDL : MFCD07082704
Número CAS: 6494-19-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=73eb4a65c8c98efcab6a2d051d0f8445f0307bbd&vid=73eb4a65c8c98efcab6a2d051d0f8445f0307bbd&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 184.0 to 188.0 deg-C