Methyl-4-(bromomethyl)-3-methoxybenzoate ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
|
Perigo
|
Sinônimos:
Methyl 4-(bromomethyl)-3-methoxybenzoate
M2356-5G
M2356-25G
TCIAM2356-5GEA
99
EUR
TCIAM2356-5G
TCIAM2356-25G
Methyl-4-(bromomethyl)-3-methoxybenzoate ≥97.0% (por GC)
Methyl-4-(bromomethyl)-3-methoxybenzoate
Fórmula:
C₁₀H₁₁BrO₃ Peso Molecular: 259.0965 g/mol |
Número MDL :
MFCD00270115 Número CAS: 70264-94-7 EINECS: 410-310-1 UN: 3077 ADR: 9 III |
|
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Melting point | 92.0 to 96.0 deg-C |