Print…
2-Methylthio-4-pyrimidinol ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 2-(Methylthio)pyrimidin-4(3H)-one, 2-(methylsulphanyl)-3,4-dihydropyrimidin-4-one, 2-Methylthio-4-pyrimidone, 4-Hydroxy-2-methylthiopyrimidine, S-Methyl-2-thiouracil
M2355-1G M2355-5G
TCIAM2355-1GEA 24 EUR
TCIAM2355-1G TCIAM2355-5G
2-Methylthio-4-pyrimidinol ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
2-Methylthio-4-pyrimidinol
Fórmula: C₅H₆N₂OS
Número MDL : MFCD00047373
Número CAS: 5751-20-2
EINECS: 227-274-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=42e43b51316facc22e49af41c0d55678bb5bab8f&vid=42e43b51316facc22e49af41c0d55678bb5bab8f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 200.0 to 204.0 deg-C