Print…
Methyl-3,4-diaminobenzoate 98,0 GC, T
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3,4-Diamino benzoate, 3,4-Diaminobenzoic acid methyl ester, Methyl 3,4-diaminobenzoate
M2346-5G M2346-25G
TCIAM2346-5GEA 34 EUR
TCIAM2346-5G TCIAM2346-25G
Methyl-3,4-diaminobenzoate 98,0 GC, T
Methyl-3,4-diaminobenzoate
Fórmula: C₈H₁₀N₂O₂
Peso Molecular: 166.18 g/mol
Ponto de ebulição: 319
Número MDL : MFCD00017098
Número CAS: 36692-49-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=271b4764c94f03abf944a1398e9397ee2c7ef5e8&vid=271b4764c94f03abf944a1398e9397ee2c7ef5e8&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Gray to Red powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 107.0 to 111.0 deg-C