Print…
Montelukast sodium ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
M2340-200MG M2340-1G
TCIAM2340-200MGEA 27 EUR
TCIAM2340-200MG TCIAM2340-1G
Montelukast sodium ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Montelukast sodium
Fórmula: C₃₅H₃₆ClNO₃S
Número MDL : MFCD00931431
Número CAS: 151767-02-1
Merck Index: 14,06258
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48b9f8c82a04c227d1ebb76b4d87cbda1a1d0dc2&vid=c84a1cec3299ea0f04a85e13d4559a9fa673b18c&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Specific rotation [a]20/D +95.0 to +105.0 deg (C=1、MeOH)
Water max. 7.0 %