Print…
4-Maleimidobutyric acid ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
M2337-1G M2337-5G
TCIAM2337-1GEA 51 EUR
TCIAM2337-1G TCIAM2337-5G
4-Maleimidobutyric acid ≥98.0% (por GC)
4-Maleimidobutyric acid
Fórmula: C₈H₉NO₄
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00043139
Número CAS: 57078-98-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9773e6286c4e5948f26fd75dfde0401697d133e5&vid=9773e6286c4e5948f26fd75dfde0401697d133e5&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 88.0 to 98.0 deg-C