Print…
2-Methoxy-5-pyrimidineboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fornecedor: TCI
Atenção
M2335-1G M2335-5G
TCIAM2335-1GEA 31 EUR
TCIAM2335-1G TCIAM2335-5G
2-Methoxy-5-pyrimidineboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
2-Methoxy-5-pyrimidineboronic acid
Fórmula: C₅H₇BN₂O₃
Ponto de Fusão: 161°C
Número MDL : MFCD03094664
Número CAS: 628692-15-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=89b830e2dc882b27717e4984a4d224d63ff22aaa&vid=89b830e2dc882b27717e4984a4d224d63ff22aaa&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 114.0 %