Print…
(3-Methoxyphenyl)acetonitrile ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
M2331-5G M2331-25G
TCIAM2331-5GEA 20 EUR
TCIAM2331-5G TCIAM2331-25G
(3-Methoxyphenyl)acetonitrile ≥98.0% (por GC)
(3-Methoxyphenyl)acetonitrile
Fórmula: C₉H₉NO
Ponto de ebulição: 131°C
Ponto de Inflamação: 98°C
Número MDL : MFCD00001910
Número CAS: 19924-43-7
EINECS: 243-428-5
UN: 3276
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %