Methyl-5-acetamido-7,8,9-tri-O-acetyl-5-N-4-O-carbonyl-3,5-dideoxy-2-S-phenyl-2-thio-D-glycero-β-D-galacto-2-nonulopyranosylonate ≥96.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos:
Methyl (Phenyl 5-Acetamido-7,8,9-tri-O-acetyl-5-N,4-O-carbonyl-3,5-dideoxy-2-thio-D-glycero-β-D-galacto-2-nonulopyranosid)onate, (1S,2R)-1-((3aR,4R,6R,7aS)-3-Acetyl-6-(methoxycarbonyl)-2-oxo-6-(phenylthio)hexahydro-4H-pyrano[3,4-d]oxazol-4-yl)propane-1,2,3-triyl triacetate
M2319-200MG
M2319-1G
TCIAM2319-200MGEA
212
EUR
TCIAM2319-200MG
TCIAM2319-1G
Methyl-5-acetamido-7,8,9-tri-O-acetyl-5-N-4-O-carbonyl-3,5-dideoxy-2-S-phenyl-2-thio-D-glycero-β-D-galacto-2-nonulopyranosylonate ≥96.0% (por HPLC)
Methyl-5-acetamido-7,8,9-tri-O-acetyl-5-N-4-O-carbonyl-3,5-dideoxy-2-S-phenyl-2-thio-D-glycero-beta-D-galacto-2-nonulopyranosylonate
Fórmula:
C₂₅H₂₉NO₁₂S Peso Molecular: 567.56 g/mol Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD22581442 Número CAS: 934591-76-1 |
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) (CAD) | min. 96.0 area% |
Elemental analysis (Nitrogen) | 2.1 to 2.5 % |
Melting point | 150.0 to 154.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | -120 to -126 deg (C=0.8、CHCl3) |