Print…
Methyl malonyl chloride ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Methyl 3-chloro-3-oxopropanoate
M2315-5G M2315-25G
TCIAM2315-5GEA 39 EUR
TCIAM2315-5G TCIAM2315-25G
Methyl malonyl chloride ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Methyl malonyl chloride
Fórmula: C₄H₅ClO₃
Ponto de ebulição: 59°C
Ponto de Inflamação: 80°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00013657
Número CAS: 37517-81-0
EINECS: 253-540-6
UN: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2a6f3cfd69ccc2c8f4dcf6fd818226b63bbd77fe&vid=2a6f3cfd69ccc2c8f4dcf6fd818226b63bbd77fe&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %