Print…
Methyl trans,trans-9,12-octadecadienoate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
M2307-100MG M2307-500MG
TCIAM2307-100MGEA 36 EUR
TCIAM2307-100MG TCIAM2307-500MG
Methyl trans,trans-9,12-octadecadienoate ≥98.0% (por GC)
Methyl trans,trans-9,12-octadecadienoate
Fórmula: C₁₉H₃₄O₂
Ponto de ebulição: 152°C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00069997
Número CAS: 2566-97-4
EINECS: 219-901-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ede101f8177ed9fc3a8092492749f3d06567005&vid=3ede101f8177ed9fc3a8092492749f3d06567005&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %