Print…
Methyl-4-aminonicotinate ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
M2303-1G M2303-5G
TCIAM2303-1GEA 130 EUR
TCIAM2303-1G TCIAM2303-5G
Methyl-4-aminonicotinate ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Methyl-4-aminonicotinate
Fórmula: C₇H₈N₂O₂
Ponto de Fusão: 174°C
Número MDL : MFCD00955996
Número CAS: 16135-36-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=01abbb54e8c1360572df2e2d3fc3f044859acb5f&vid=01abbb54e8c1360572df2e2d3fc3f044859acb5f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %