Print…
2-Mercapto-5-(trifluoromethyl)pyridine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
M2299-5G M2299-25G
TCIAM2299-5GEA 121 EUR
TCIAM2299-5G TCIAM2299-25G
2-Mercapto-5-(trifluoromethyl)pyridine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
2-Mercapto-5-(trifluoromethyl)pyridine
Fórmula: C₆H₄F₃NS
Ponto de Fusão: 150°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00128893
Número CAS: 76041-72-0
Encomendar
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %