Print…
Meropenem trihydrate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: (4R,5S,6S)-3-(((3S,5S)-5-(Dimethylcarbamoyl)pyrrolidin-3-yl)thio)-6-((R)-1-hydroxyethyl)-4-methyl-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylic acid trihydrate
M2279-1G M2279-5G
TCIAM2279-1GEA 78 EUR
TCIAM2279-1G TCIAM2279-5G
Meropenem trihydrate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Meropenem trihydrate
Fórmula: C₁₇H₃₁N₃O₈S
Peso Molecular: 437.51 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD08600005
Número CAS: 119478-56-7
Merck Index: 14,05900
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Specific rotation [a]20/D -17.0 to -21.0 deg (C=0.44, H2O)
Water 11.4 to 13.4 %