Print…
Methyl-3-cyclopropyl-3-oxopropanoate ≥96.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 3-Cyclopropyl-3-oxopropionic acid methyll ester, Methyl 3-Cyclopropyl-3-oxopropionate, Methyl 3-cyclopropyl-3-oxopropanoate
M2277-5G M2277-25G
TCIAM2277-5GEA 23 EUR
TCIAM2277-5G TCIAM2277-25G
Methyl-3-cyclopropyl-3-oxopropanoate ≥96.0% (por GC)
Methyl-3-cyclopropyl-3-oxopropanoate
Fórmula: C₇H₁₀O₃
Peso Molecular: 142.1500 g/mol
Ponto de ebulição: 80°C
Ponto de Inflamação: 74°C
Número MDL : MFCD00274090
Número CAS: 32249-35-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=374c5e6ec9a50adc25a5469d1bd0b9c35390fd7d&vid=374c5e6ec9a50adc25a5469d1bd0b9c35390fd7d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %