Print…
Mevastatin ≥98.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: (1S,7S,8S,8aR)-8-(2-((2R,4R)-4-Hydroxy-6-oxotetrahydro-2H-pyran-2-yl)ethyl)-7-methyl-1,2,3,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl (S)-2-methylbutanoate, Compactin
M2275-1G M2275-5G M2275-100MG
TCIAM2275-1GEA 96 EUR
TCIAM2275-1G TCIAM2275-5G TCIAM2275-100MG
Mevastatin ≥98.0% (por HPLC)
Mevastatin
Fórmula: C₂₃H₃₄O₅
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD05662341
Número CAS: 73573-88-3
Merck Index: 14,06164
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1b80516a1ed52170910a17370bf00220d135d817&vid=98f09219cb6eceacaf13a15939cda331e7594ae9&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 151.0 to 155.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +280 to +295 deg (C=0.4, Acetone)