Print…
4-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzoic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 1-(4-Carboxyphenyl)-4-methylpiperazine, 4-(4-Methylpiperazinyl)benzoic acid
M2267-1G M2267-5G
TCIAM2267-1GEA 54 EUR
TCIAM2267-1G TCIAM2267-5G
4-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzoic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
4-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzoic acid
Fórmula: C₁₂H₁₆N₂O₂
Peso Molecular: 220.2700 g/mol
Ponto de Fusão: 230°C
Número MDL : MFCD02682063
Número CAS: 86620-62-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0bd8ff87efe8b613a97927de93e2471b5d74a928&vid=0bd8ff87efe8b613a97927de93e2471b5d74a928&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %