Print…
Methyl-5-bromovalerate ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
M2265-5G M2265-25G
TCIAM2265-5GEA 38 EUR
TCIAM2265-5G TCIAM2265-25G
Methyl-5-bromovalerate ≥97.0% (por GC)
Methyl-5-bromovalerate
Fórmula: BrH₂C(CH₂)₃COOCH₃
Ponto de ebulição: 89°C
Ponto de Inflamação: 99°C
Número MDL : MFCD00000265
Número CAS: 5454-83-1
EINECS: 226-709-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=13a6e765b9b4864d5b23faded216516b6f31f6a0&vid=13a6e765b9b4864d5b23faded216516b6f31f6a0&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %