Print…
Methyl-9-formylnonanoate ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
M2263-1G M2263-5G
TCIAM2263-1GEA 193 EUR
TCIAM2263-1G TCIAM2263-5G
Methyl-9-formylnonanoate ≥95.0% (por GC)
Methyl-9-formylnonanoate
Fórmula: C₁₁H₂₀O₃
Ponto de ebulição: 121°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número CAS: 14811-73-5
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %