Print…
Acetato de 2-feniletilo, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Phenylethyl Acetate, 2-Phenethyl acetate, Phenethyl acetate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
290580-250ML 290580-5ML
SIAL290580-250MLEA 49.3 EUR
SIAL290580-250ML SIAL290580-5ML
Acetato de 2-feniletilo, Sigma-Aldrich®
Acetato de 2-feniletilo
Fórmula: C₁₀H₁₂O₂
Peso Molecular: 164.2 g/mol
Ponto de ebulição: 233
Ponto de Fusão: –31 °C
Densidade: 1.0286 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00008720
Número CAS: 103-45-7
EINECS: 203-113-5